Få mere at vide
Stabiliseret Brix Standard, 12,5 % ved 25° C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13434026 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13434026 15 mL 15ml
1 options
Artikelnummer. 13434026 Leverandør Reagecon Leverandørnr. BS125S
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Forlænget holdbarhed til brug som et kalibrerings- eller analytisk kontrolmateriale til brydningsindeks-baserede metoder til Brix-bestemmelse
  • Kan bruges på ethvert mærke eller model af refraktometer
  • Testet ved hjælp af avanceret refraktometer, fremstillet gravimetrisk, sporbar
  • ISO 17025 akkreditering for testmetode
Tekniske data
Type Standard refraktometer
Brydningsindeks 1.351714
Til brug med (udstyr) Refraktometre
Oversigt Flydende standard pakket i HDPE dråbeflaske
Nøjagtighed ±0,11 %
Til brug med (applikation) Til brug som kalibrerings- eller analytisk kontrolmateriale til brug i brydningsindeksbaserede metoder til Brix-bestemmelse
Mængde 15 mL