Få mere at vide
Memmert™ Stability ICH klimakammer, 749 L, rustfrit stål
Artikelnummer. 13407699 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
13407699 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 13407699 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICH750C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179897.82 DKK
    143032.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 36865.44 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Temperaturområde: -10 °C til +50 °C; Relativ luftfugtighed (RH): 10 til 80%; Lys: Valgfri belysningsenhed
  • Uovertruffen homogenitet
  • Langvarige stabile omgivelsesforhold
  • Klimatest af fødevarer, lægemidler og kosmetik
  • Med TwinDISPLAY + AtmoCONTROL-software
  • Luftfugtighedsområde 10 til 80% rh
Tekniske data
Alarmtyper Akustisk og visuel
Certificeringer/compliance CE
Controller type Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator
Kapacitet (metrisk) 749 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Valgfri belysningsenhed
Materiale Rustfrit stål
Stiktype Tysk type
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Type Klimakammer
Vise Twin Display
Til brug med (applikation) Analytisk kemi, produktion, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontrol, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske produkter, minedrift
Rammemateriale Rustfrit stål
Fugtighedsnøjagtighed 1%
Fugtighedsområde 10 til 80%
Inkluderer Digital elektronisk CO2-kontrol med automatisk nulstilling; CO2-tilførsel via sterilt filter; Intrinsisk justering af højden over havets overflade
Model- ICH750C
Kølemiddel R134a
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 klasse A i 4-leder kreds
Bredde (metrisk) 1950 mm
Bredde (metrisk) interiør 1040 mm
Højde (metrisk) 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1200 mm
Dybde (metrisk) interiør 600 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 309 kg
Vægt (metrisk) 249 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1.53 w
Frekvens 50/60 Hz