Få mere at vide
Memmert™ Stability ICH klimakammer, 256 L, rustfrit stål
Artikelnummer. 13487689 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
13487689 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 13487689 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICH260C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145570.00 DKK
    106366.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 39203.63 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Temperaturområde: -10 °C til +50 °C; Relativ luftfugtighed (RH): 10 til 80%; Lys: Valgfri belysningsenhed
  • Uovertruffen homogenitet
  • Langvarige stabile omgivelsesforhold
  • Klimatest af fødevarer, lægemidler og kosmetik
  • Med TwinDISPLAY + AtmoCONTROL-software
  • Luftfugtighedsområde 10 til 80% rh
Tekniske data
Alarmtyper Akustisk og visuel
Certificeringer/compliance CE
Controller type Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator
Kapacitet (metrisk) 256 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Valgfri belysningsenhed
Materiale Tekstureret rustfrit stål, forzinket stål bagpå
Stiktype Tysk type
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Type Køleinkubatorer
Vise Twin Display
Til brug med (applikation) Analytisk kemi, produktion, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontrol, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske produkter, minedrift
Rammemateriale Rustfrit stål
Fugtighedsnøjagtighed 1%
Fugtighedsområde 10 til 80%
Inkluderer Digital elektronisk CO2-kontrol med automatisk nulstilling; CO2-tilførsel via sterilt filter; Intrinsisk justering af højden over havets overflade
Model- ICH260C
Kølemiddel R134a
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 klasse A i 4-leder kreds
Bredde (metrisk) 824 mm
Bredde (metrisk) interiør 640 mm
Højde (metrisk) 1552 mm
Højde (metrisk) interiør 800 mm
Dybde (metrisk) interiør 500 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 178 kg
Vægt (metrisk) 153 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1.35 w
Frekvens 50/60 Hz