Få mere at vide
Memmert™ Stability ICH klimakammer, 108 L, rustfrit stål
Artikelnummer. 13457689 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
13457689 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 13457689 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICH110C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111543.52 DKK
    70146.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 41396.63 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Temperaturområde: -10 °C til +50 °C; Relativ luftfugtighed (RH): 10 til 80%; Lys: Valgfri belysningsenhed
  • Uovertruffen homogenitet
  • Langvarige stabile omgivelsesforhold
  • Klimatest af fødevarer, lægemidler og kosmetik
  • Med TwinDISPLAY + AtmoCONTROL-software
  • Luftfugtighedsområde 10 til 80% rh
Tekniske data
Alarmtyper Akustisk og visuel
Certificeringer/compliance CE
Controller type Multifunktionel digital PID-mikroprocessor-regulator
Kapacitet (metrisk) 108 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Valgfri belysningsenhed
Materiale Tekstureret rustfrit stål, forzinket stål bagpå
Stiktype Tysk type
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Type Køleinkubatorer
Vise Twin Display
Til brug med (applikation) Analytisk kemi, produktion, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontrol, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske produkter, minedrift
Rammemateriale Rustfrit stål
Fugtighedsnøjagtighed 1%
Fugtighedsområde 10 til 80%
Inkluderer Digital elektronisk CO2-kontrol med automatisk nulstilling; CO2-tilførsel via sterilt filter; Intrinsisk justering af højden over havets overflade
Model- ICH110C
Kølemiddel R134a
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 klasse A i 4-leder kreds
Bredde (metrisk) 745 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 1233 mm
Højde (metrisk) interiør 480 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 127 kg
Vægt (metrisk) 109 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 1.35 w
Frekvens 50/60 Hz