Få mere at vide
Kinematica™ ST-P20/600 Pladestativ til Polytron™ PT 10-35 GT Homogenisatorer
Artikelnummer. 12719336 Shop alle Kinematica produkter
Til brug med (udstyr):
Polytron PT 10-35 GT Homogenisator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12719336
Brand: Kinematica™ 11040051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tallerkenstativ med to støttestænger. Drivenhedens højde kan justeres. For mere sikkerhed kan drivenheden ikke justeres vandret.
Tekniske data
Produkttype Tallerkenstativ
Til brug med (udstyr) Polytron PT 10-35 GT Homogenisator
Model- ST-P20/600