missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ st-Ht31

Beskrivelse
st-Ht31 is a stearated form of the peptide Ht-31. Inhibits the interaction between the RII subunits of cAMP-dependent PKA and A-kinase anchoring protein (AKAP) in cell extracts. Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 188425-80-1 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 2798.27 |
| Mængde | 1 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?