Få mere at vide
IKA™ ST-50-M Gammarør
Artikelnummer. 11846820 Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
ST-50 Dispergeringsværktøj
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11846820
Brand: IKA™ 0003701500
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype ST-50-M rør
Lydstyrkeområde (metrisk) 15 til 50 ml
Til brug med (applikation) Blanding, omrøring, ekstraktion, forberedelse af jordprøvesuspensioner, opløselighedstest til medicin
Til brug med (udstyr) ST-50 Dispergeringsværktøj
Emballagemængde 10/Pk.