Få mere at vide
Fisherbrand™ ST-30C serie bagudvendt stereomikroskop
Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
ST-30C-2LOO
ST-30C-6LED
Belysningstype:
LED
Wolfram
Elektriske krav:
220 V
Oplader 100 - 240V/Genopladelige batterier
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 45° Skrå bagudvendt kikkerthoved med dioptrijustering på venstre øjerør
- Widefield okularer 10X/20mm
- 2X/4X forstørrelsesskifter
- Målene er parfokale, parcentriske og akromatiske. Forstørrelsen ændres ved at dreje tårnet 180° til klikstoppet
- Kraftig tandstangsfokusblok med glidekobling
- Leveres standard med 80 mm sceneplader (materet glas, sort og hvid)
- Model ST-30c-2L00 : Polstativ med indfaldende og transmitteret 12V/10W wolframbelysning
- Model ST-30C-6LED : Stativ med indfaldende og transmitteret genopladelig LED-belysning
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Sorte, hvide og frostede sceneplader, støvdæksel |
| Spænding | 220 V |
| Design Type | Optisk: Greenough |
| Forstørrelseskraft | 2X til 4X |
| Vægt (engelsk) | 5.9 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.7 kg |
| Dimensioner (L x B x H) | 7,4 x 4,5 x 11,2 tommer. (19 x 11,5 x 28,5 cm) |
| Elektriske krav | 220 V |
| Produkttype | Mikroskop |
| Model- | ST-30C-2LOO |
| Vis mere |