Få mere at vide
Fisherbrand™ ST-30C serie bagudvendt stereomikroskop
Artikelnummer. 11702656 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
ST-30C-2LOO
ST-30C-6LED
Belysningstype:
LED
Wolfram
Elektriske krav:
220 V
Oplader 100 - 240V/Genopladelige batterier
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Belysningstype Elektriske krav Pakningsstørrelse
11702656 ST-30C-2LOO Wolfram 220 V Hver
15254878 ST-30C-6LED LED Oplader 100 - 240V/Genopladelige batterier Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11702656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1110.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 309.20 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet og udviklet til læringsmiljøet. Fisherbrand™ ST-30C-serien bagudvendt stereomikroskop har et valg mellem den innovative trådløse LED-belysning eller det konventionelle wolfram-belysningssystem.
  • 45° Skrå bagudvendt kikkerthoved med dioptrijustering på venstre øjerør
  • Widefield okularer 10X/20mm
  • 2X/4X forstørrelsesskifter
  • Målene er parfokale, parcentriske og akromatiske. Forstørrelsen ændres ved at dreje tårnet 180° til klikstoppet
  • Kraftig tandstangsfokusblok med glidekobling
  • Leveres standard med 80 mm sceneplader (materet glas, sort og hvid)
  • Model ST-30c-2L00 : Polstativ med indfaldende og transmitteret 12V/10W wolframbelysning
  • Model ST-30C-6LED : Stativ med indfaldende og transmitteret genopladelig LED-belysning
Tekniske data
Inkluderer Sorte, hvide og frostede sceneplader, støvdæksel
Spænding 220 V
Design Type Optisk: Greenough
Forstørrelseskraft 2X til 4X
Vægt (engelsk) 5.9 lb.
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Dimensioner (L x B x H) 7,4 x 4,5 x 11,2 tommer. (19 x 11,5 x 28,5 cm)
Elektriske krav 220 V
Produkttype Mikroskop
Model- ST-30C-2LOO
Hovedstil Kikkert, bagudvendt, 45° tilbøjelig
Belysningstype Wolfram
Frekvens 50 Hz
Okular WF 10X/20 mm
Mængde 1 hver