Få mere at vide
Motic™ ST-30C Series 360° Roterbart stereomikroskop
Artikelnummer. 15335533
Skift visning
Forstørrelseskraft:
20X, 40X
2X, 4X
Belysningstype:
LED, genopladelig
Wolfram 12V/10w
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Belysningstype
15335533 20X, 40X LED, genopladelig
11792646 2X, 4X Wolfram 12V/10w
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15335533 Leverandør Motic™ Leverandørnr. PS3645B201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 DKK
    1690.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 194.33 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet og udviklet til læringsmiljøet og hurtig kvalitetskontrolstyring. Motic™ ST-30C Series 360° Stereomikroskop med drejeligt hoved roterer 360° med dioptrijustering i venstre okular.
  • 45° hældende 360° drejeligt kikkerthoved med dioptrijustering på venstre øjerør
  • Widefield okularer WF10X/20mm
  • 2X, 4X forstørrelsesskifter
  • Målene er parfokale, parcentriske og akromatiske. Forstørrelsen ændres ved at dreje tårnet 180° til klikstoppet
  • Kraftig stativ& tandhjulsfokusblok med glidekobling
  • Leveres standard med 80 mm matteret glas, sorte og hvide sceneplader.
  • Model ST-36C 2LOO: Polstativ med indfaldende og transmitteret 12V/10W wolframbelysning
  • Model ST-36C 6LED Trådløs: Stativ med indfaldende og transmitteret genopladelig LED-belysning
Tekniske data
Forstørrelseskraft 20X, 40X
Måltyper Akromatisk
Model- ST-36C-6LED
Hovedstil Kikkert, 45° Skrå, 360° Roterende
Belysningstype LED, genopladelig
Okular WF 10X/20 mm
Mængde 1 hver