Få mere at vide
Cole-Parmer™ ST-200 Series omrører med stor kapacitet
Artikelnummer. 17762529
Skift visning
Volumen:
30 l
Artikelnummer. Volumen
17762529 30 l
1 options
Artikelnummer. 17762529 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480774
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enkel og økonomisk omrører til laboratoriebrug.
  • Kompakt, pladsbesparende design passer til selv rodede laboratorier
  • Kraftige magneter giver stærk omrøring op til 600 rpm
  • Kan blande op til 30 L
Tekniske data
Hastighed 100 til 600 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Rustfrit stål
Volumen 30 l
Vise Analog
Form Firkant
Spænding 230 V
Stiktype EU, UK,
Model- ST-200-L-S
Type Analog omrører