Få mere at vide
ST 1059(Desglymidodrine), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 3600-87-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H15 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol','Dimethoxyphenylethanolamine','2,5-Dimethoxyphenyl ethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.23 |
| Vis mere |