missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ST 045849

Beskrivelse
ST 045849 is an O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor (IC50 = 53 μM). Reduces proliferation and viability of prostate cancer cells in vitro. Depletes intracellular alanine and decreases glucose consumption by cancer cells. Decreases markers of ER stress and apoptosis in pregnant diabetic mice and reduces neural tube defects in embryos from diabetic mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Chlorophenyl)imino]tetrahydro-4-oxo-3-(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl)-2H-1,3-thiazine-6-carboxylic acid |
| CAS | 442665-87-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C23H27ClN2O3S |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?