Få mere at vide
SST Clot Activator og Polymer Gel Hemogard™ Lukning af blodrør
Beskrivelse
- Volumen - 5 ml
- Tilsætningsstoffer - Silica (Clot Activator)/Gel
- Kasket farve - guld
- Størrelse (mm) - 13x100
- Antal - 100
Pakke med 100 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blodopsamlingsrør |
| Tilsætningsstof | SST Clot Activator, Polymer Gel |
| Lukketype | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Lukningsfarve | Guld |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |