Få mere at vide
Hamilton™ SST/borosilikatglassprøjter
Volumen (metrisk):
10μ L, 0,59μ L (død volumen)
10μ L, 0,64μ L (død volumen)
10μ L, 0,67μ L (død volumen)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.11 mm |
| Produkttype | sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 10μ L, 0,59μ L (død volumen) |