Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SSR 69071
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064692
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18064692 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18064692 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2506/10
Potent, orally active human leukocyte elastase inhibitor
High affinity, potent inhibitor of human leukocyte elastase (HLE) (IC50 = 3.9 nM). Displays species-selectivity (Ki values are 0.017, 1.70, 3.01, 58 and > 100 nM for human, mouse, rat, rabbit and porcine elastase respectively). Inhibits HLE-induced lung hemorrhage in mice (ID50 = 2.8 mg/kg) and reduces infarct size in an in vivo acute model of coronary ischemia-reperfusion injury. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SSR 69071
CAS 344930-95-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C27H32N4O7S
Formel vægt 556.63
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 556.634