Få mere at vide
ssPA/Stringent Starvation Protein A Antibody (113), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90173APC
Produktkode 18686772
  • 4485.00 DKK / 0.01ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
ssPA/Stringent Starvation Protein A Monoclonal antibody specifically detects ssPA/Stringent Starvation Protein A in E. coli samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Store at 4C in the dark.
Purified