Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SSM 3 trifluoroacetate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18711378
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18711378 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18711378 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5253/10
Potent furin inhibitor
SSM 3 trifluoroacetate is a potent furin inhibitor (EC50 = 54 nM). Blocks furin-dependent cell surface processing of anthrax protective antigen-83 in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rel-N,N′′-[[(1R,3S,4S,6R)-4,6-Bis[(aminoiminomethyl)amino]-1,3-cyclohexanedyil]bis(oxy-4,1-phenylene)]bisguanidine tetratrifluoroacetate salt
CAS 922732-52-3
Mængde 10 mg
Mål Additional Synthetic Protease Inhibitors
Molekylær formel C22H32N12O2.4CF3CO2H
Formel vægt 952.66
Renhed >98%