missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SSD114 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SSD114 hydrochloride |
| CAS | 2319790-02-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21ClF3N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 130 mg/mL (335.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | FC(C1=CC=C(C2=CC(OC)=NC(NC3CCCCC3)=N2)C=C1)(F)F.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.83 |
| Formel vægt | 387.83 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?