Beskrivelse
- SSC Buffer bruges til fremstilling af SSC buffer til Southern og Northen blotting metoder.
- SSC-bufferen anvendes som buffer til DNA- og RNA-probeholdige hybridiseringscocktails
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3 M trinatriumcitrat |
| Koncentration | 20x Koncentreret |
| pH | 7.0 ±0.1 |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 5L |
| DNase | RNAse, DNAse, Protease fri |
| Grad | Molekylærbiologi |