Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SSC (20X), RNAse fri
Artikelnummer. 15493299
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493299 500 mL 500ml
15483299 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15493299 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60561.AP
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
SSC-opløsning er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i Southern og Northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
SSC-opløsning er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i Southern og Northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
0,3 M natriumcitrat, 3,0 M natriumchlorid, pH 7,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale SSC
Koncentration 20X
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.