Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SSC (20X), RNAse fri
Beskrivelse
SSC-opløsning er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i Southern og Northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
SSC-opløsning er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i Southern og Northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
0,3 M natriumcitrat, 3,0 M natriumchlorid, pH 7,0.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SSC |
| Koncentration | 20X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |