missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
SSB Polyclonal antibody specifically detects SSB in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | SSB |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 350 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | La autoantigen, La ribonucleoprotein, lupus La protein, member 3, Sjoegren syndrome type B antigen, Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La), SS-B, SS-B/La protein |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 166-408 of human SSB (NP_003133.1).,, Sequence:, KFVETPGQKYKETDLLILFKDDYFAKKNEERKQNKVEAKLRAKQEQEAKQKLEEDAEMKSLEEKIGCLLKFSGDLDDQTCREDLHILFSNHGEIKWIDFVRGAKEGIILFKEKAKEALGKAKDANNGNLQLRNKEVTWEVLEGEVEKEALKKIIEDQQESLNKWKSKGRRFKGKGKGNKAAQPGSGKGKVQFQGKKTKFASDDEHDEHDENGATGPVKRAREETDKEEPASKQQKTENGAGDQ |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?