Få mere at vide
KD Scientific™ SS-sprøjte, 1/16 i Swagelok Tilpasning
Beskrivelse
- Eliminerer faren ved knusning af glassprøjter
- Kompatibel med de fleste sprøjtepumper
- Fuldt autoklavérbar til genbrug
- Kan tilpasses Luer-lås eller Swagelok™ beslag
- Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | Ingen nål inkluderet |
| Latex fri | Ja |
| Engangs | Genanvendelig |
| Volumen (metrisk) | 200 mL |
| Til brug med (udstyr) | KD Scientific Sprøjtepumper |
| Tilslutningstype | Swagelok |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |