Få mere at vide
Thermo Scientific™ SS agar (dehydreret)
Artikelnummer. p-200112234
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10650705
Brand: Thermo Scientific™ CM0099B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Isoler og identificer Salmonella- og Shigella -arter fra kliniske prøver eller fødevareprøver med dette selektive medium.
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar (Dehydrated). Differentiation of Salmonella and Shigella is achieved by incorporation of lactose in the medium. Organisms which ferment lactose produce acid which, in the presence of the neutral red indicator, results in the formation of red colonies. Salmonella, Shigella, and other non-lactose-fermenting organisms appear as transparent or straw coloured colonies on SS Agar.
Salmonella og Shigella er hovedårsager til bakteriel tarmsygdom med overførsel via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand.
SS-agar er et differentielt, selektivt medium til isolering af Shigella- og Salmonella -arter fra patologiske prøver, mistænkte fødevarer osv.
  • Let at læse : Laktosefermentorer (røde kolonier) er nemme at skelne fra ikke-lactosefermentorer som Shigella og Salmonella (farveløse stråkolonier).
  • Selektiv : på grund af inkluderingen af selektive hæmmende stoffer brilliant green, galdesalte, thiosulfat og citrat, hæmmes de fleste gram-positive og coliforme organismer.
Thiosuplate i kombination med jern fungerer som en indikator for sulfidproduktion, hvilket er angivet ved, at det bliver svært i koloniernes centre.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt SS Agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 7,9L medium
Kun til laboratoriebrug
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis