Få mere at vide
SRT1720 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30415725
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415725 50 mg
30412368 5 mg
30410190 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68446050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1001645-58-4
Molekylær formel C25 H23 N7 O S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 506.02
Synonym N-[2-[3-(1-piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenyl]-2-quinoxalinecarboxamide Hydrochloride
IUPAC navn N-[2-[3-(piperazin-1-ylmethyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl]phenyl]quinoxaline-2-carboxamid; hydrochlorid
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1C2=CN3C(CN4CCNCC4)=CSC3=N2)C5=NC6=CC=CC=C6N=C5.[xClH]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SRT1720 Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
Formel vægt 505.1452