Få mere at vide
SRRM2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18612578 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18612578 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18612578 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP305971APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3405.27 DKK
    3003.00 DKK / 0.1ml
    Spare 402.27 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Produkttype Antibody
Produktlinje Novus