Få mere at vide
SRPIN340, MedChemExpress
Beskrivelse
SRPIN340 is an ATP-competitive serine-arginine-rich protein kinase (SRPK) inhibitor, with a Ki of 0.89 μM for SRPK1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SRPIN340 |
| CAS | 218156-96-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H18F3N3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | SRPK inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (120.22 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1N2CCCCC2)C3=CC=NC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.35 |
| Vis mere |