missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SRI 31215 TFA, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491077
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491077 50 mg 50mg
16454818 10 mg -
16447567 5 mg -
16435616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491077 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114363A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SRI 31215 (TFA), a triplex inhibitor of matriptase, hepsin and hepatocyte growth factor activator (HGFA) with IC50s of 0.69 μM, 0.65 μM, 0.3 μM, blocks pro-HGF activation and thus mimics the activity of HAI-1/2.

SRI 31215 (TFA), a triplex inhibitor of matriptase, hepsin and hepatocyte growth factor activator (HGFA) with IC50s of 0.69 μM, 0.65 μM, 0.3 μM, blocks pro-HGF activation and thus mimics the activity of HAI-1/2.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SRI 31215 TFA
CAS 1832686-44-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H34F3N5O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (234.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL N=C(C1=CC=CC(N2CC(C)CN(CC3CCN(CC4=CC=CC=C4)CC3)C2=O)=C1)N.OC(C(F)(F)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 533.59
Formel vægt 533.59
Procent renhed 98.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.