missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SRI-011381 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
SRI-011381 hydrochloride is an orally active TGF-β signaling agonist, exhibits neuroprotective effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SRI-011381 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2070014-88-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H32ClN3O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (91.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (68.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1CCCCC1)N(CC2=CC=CC=C2)CC3CCNCC3.Cl[H] |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?