Få mere at vide
SRD5A1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16190962
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
16190962 100 μL
1 options
Artikelnummer. 16190962 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00006715T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1866.56 DKK / 100µL
    Spare 78.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Western Blotting
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt SRD5A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. BC007033
Molekylvægt (g/mol) 28.6
pH-område 6.8
Plasmid pCMV-SRD5A1 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-SRD5A1 antibody (H00006715-B01) by western blotting
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL SRD5A1 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol