missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SR9243, TRC

Artikelnummer. 30425976
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425976 10 mg
30413038 50 mg
30420410 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68447510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1613028-81-1
Molekylær formel C31H32BrNO4S2
Molekylvægt (g/mol) 626.62
Synonym SR9243, N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[[3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]benzenesulfonamide
IUPAC navn N-[2-(3-bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[[4-(3-methylsulfonylphenyl)phenyl]methyl]benzensulfonamid
SMIL Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)N(CCc2cccc(Br)c2)Cc3ccc(cc3)c4cccc(c4)S(=O)(=O)C

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[(3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]benzenesulfonamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H32BrNO4S2/c1-22-17-23(2)31(24(3)18-22)39(36,37)33(16-15-25-7-5-9-29(32)19-25)21-26-11-13-27(14-12-26)28-8-6-10-30(20-28)38(4,34)35/h5-14,17-20H,15-16,21H2,1-4H3
Formel vægt 625.0956
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.