Få mere at vide
SR9011, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489767 5 mg
16473257 50 mg
16417216 100 mg
16410296 2 mg
16407248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16988
MedChemExpress SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR9011
Fysisk form Solid
CAS 1379686-29-9
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H31ClN4O3S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (89.76 mM)
SMIL O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 479.04
Formel vægt 479.04
Procent renhed 98.97%