Få mere at vide
SR17018, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464458
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464458 10 mg -
16410777 50 mg -
16407187 5 mg -
16405346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464458 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111454
MedChemExpress SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR17018
CAS 2134602-45-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18Cl3N3O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (30.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1NC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2N1C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
Molekylvægt (g/mol) 410.72
Formel vægt 410.72
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation