Få mere at vide
SR144528, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491847
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491847 50 mg -
16478377 5 mg -
16473356 25 mg -
16446186 100 mg -
16435688 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13439
MedChemExpress SR144528 is a potent and selective CB2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 nM.
SR144528 is a potent and selective CB2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR144528
Fysisk form Solid
CAS 192703-06-3
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H34ClN3O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (105.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NN(CC2=CC=C(C)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C(C)=C3)=C1)N[C@H]4[C@@](C5)(C)CC[C@@]5([H])C4(C)C
Molekylvægt (g/mol) 476.05
Formel vægt 476.05
Procent renhed 99.86%