Få mere at vide
SR1078, MedChemExpress
Beskrivelse
SR1078 is a selective agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor α/γ (RORα/RORγ). SR1078 directly binds to the ligand binding domain of RORα and RORγ and increases the transcriptional activity of these receptors, leading to stimulation of RORα/γ target gene transcription.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR1078 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1246525-60-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H10F9NO2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (77.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?