Få mere at vide
SR10067, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16437637 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16437637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY117516
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SR10067 is a potent, selective and brain penetrant Rev-Erbα/β agonist, with IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα, respectively. SR10067 has anxiolytic activity.
SR10067 is a potent, selective and brain penetrant Rev-Erbα/β agonist, with IC50 values are 160 and 170 nM for Rev-Erbβ and Rev-Erbα, respectively. SR10067 has anxiolytic activity.
Specifications
Kemisk navn eller materiale SR10067
CAS 1380548-02-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H31NO3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (214.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(OC1=CC=C(OCC2CC3=CC=CC=C3CN2C(C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)=O)C=C1)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 465.58
Formel vægt 465.58
Procent renhed 98.26%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation