Få mere at vide
SR0987, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499896
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499896 50 mg
16472736 25 mg
16466097 5 mg
16424616 100 mg
16413378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101454
MedChemExpress SR0987, a SR1078 analog, is a RORγt agonist, with an EC50 of 800 nM. SR0987 increases IL17 expression while repressing the expression of PD-1.
SR0987, a SR1078 analog, is a RORγt agonist, with an EC50 of 800 nM. SR0987 increases IL17 expression while repressing the expression of PD-1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR0987
Fysisk form Solid
CAS 303126-97-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H10ClF6NO2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (377.17 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=CC=C2Cl
Molekylvægt (g/mol) 397.7
Formel vægt 397.7
Procent renhed 99.54%