Learn More
R&D Systems™ SR 9243
Beschreibung
SR 9243 is a selective LXR inverse agonist. Exhibits no significant activity at other nuclear receptors at maximally effective concentration. Inhibits the Warburg effect and lipogenesis by down-regulation of LXR-mediated gene expression. Selectively reduces cell viability and induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Suppresses hepatic steatosis and inhibits growth of tumor xenografts in mice.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1613028-81-1 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility | Soluble to 20mM in DMSO |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C31H32BrNO4S2 |
| Formula Weight | 626.62g/mol |
| Color | White |
| Product Type | Inhibitor |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?