Få mere at vide
SR 9009, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR9009 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3O4S/c1-2-28-20(25)23-10-9-16(13-23)12-22(11-15-3-5-17(21)6-4-15)14-18-7-8-19(29-18)24(26)27/h3-8,16H,2,9-14H2,1H3 |
| Formel vægt | 437.1176 |
| Procent renhed | >95% |