missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SR 59230A hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18064272
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18064272 50 mg
18044152 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18064272 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1511/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective β3 antagonist

SR 59230A hydrochloride is a potent and selective β3 adrenoceptor antagonist (IC50 values are 40, 408 and 648 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively). Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1135278-41-9
Molekylær formel C21H28ClNO2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SR 59230A hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 361.91
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 361.91
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.