Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 59230A hydrochloride
Beskrivelse
SR 59230A hydrochloride is a potent and selective β3 adrenoceptor antagonist (IC50 values are 40, 408 and 648 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively). Orally active in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR 59230A hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 361.91 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.91 |