Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 58611A hydrochloride
Beskrivelse
Selective β3-adrenergic receptor agonist. Displays both anxiolytic and antidepressant effects in rodent models. Orally active and brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SR 58611A hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 440.36 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.361 |