Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 57227 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772594
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18772594 10 mg
18762724 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772594 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1205/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent and selective 5-HT3 agonist
A high affinity, selective 5-HT3 receptor agonist, active in vivo and CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77145-61-0
Molekylær formel C10H15Cl2N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR 57227 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 248.15
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 248.151