missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 3677 dihydrochloride

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
SR 3677 dihydrochloride is a potent and selective Rho-kinase inhibitor (IC50 values are 3 and 56 nM for ROCK-II and ROCK-I respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | SR 3677 dihydrochloride |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.37 |
| Inhibitorer | SR 3677 dihydrochloride |
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion