missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SR 3677 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18013992
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18013992

Brand: Tocris Bioscience™ 3667/10

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor

SR 3677 dihydrochloride is a potent and selective Rho-kinase inhibitor (IC50 values are 3 and 56 nM for ROCK-II and ROCK-I respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 10 mg
Produkttype SR 3677 dihydrochloride
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 481.37
Inhibitorer SR 3677 dihydrochloride

For Research Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.