Få mere at vide
SR-3306, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16455378 10 mg
16448097 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16455378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12829
MedChemExpress SR-3306 is a selective, potent, highly brain penetrant JNK inhibitor.
SR-3306 is a selective, potent, highly brain penetrant JNK inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR-3306
CAS 1128096-91-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H26N8O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (254.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C=C1)=NC=C1C2=NN(C=N2)C3=CC=C(NC4=NC=CC(C5=CC=CC(N6CCOCC6)=C5)=N4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 490.56
Formel vægt 490.56
Procent renhed 95.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation