Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 2211
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002061
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30002061 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30002061 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4869/10
Selective RORγ inverse agonist
Selective inverse agonist of retinoic acid receptor-related orphan receptor γ (RORγ) (Ki = 105 nM; IC50 ∽320 nM). Exhibits weak activity at liver X receptor α (LXRα); does not affect the transcriptional activity of farnesoid X receptors (FXR), and has no impact on the transcriptional activity of RORα.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1359164-11-6
Molekylær formel C26H24F7N3O
Specifications
Kemisk navn eller materiale SR 2211
Mængde 10 mg
Formel vægt 527.48
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 527.487