Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 16584
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001484
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001484 50 mg
30001475 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001484 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4424/50
Selective α3β4 nAChR antagonist
Selective α3β4 nAChR antagonist (IC50 = 10.2 μM). Selectively binds α3β4 over α4β2 and α7 subtypes (Ki values are 0.508, >100 and >100 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1150153-86-8
Molekylær formel C17H22N2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR 16584
Mængde 50 mg
Formel vægt 270.37
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 270.376