Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 140333
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18716937
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18716937 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18716937 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4012/10
Potent NK1 receptor antagonist
Potent NK1 receptor antagonist (Ki = 0.74 nM. IC50 = 1.6 nM). Inhibits substance P -invoked calcium mobilization and outward current (IC50 = 1.3 nM); blocks NK1-mediated nitric oxide-dependent vasodilation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153050-21-6
Molekylær formel C37H45Cl3N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR 140333
Mængde 10 mg
Formel vægt 656.12
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 656.129